1044550
USP
Atorvastatin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, 3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atorvastatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)C3(OC3(C(=O)Nc4ccccc4)C(=O)C(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
InChI Key
AAEQXEDPVFIFDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Atorvastatin Calcium
- Atorvastatin Calcium Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1044550-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック