Merck
1036959
USP
Anise oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アニスシードオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
629884
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
anise oil
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Anise oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
適用法令
Jan Code
1036959-2X0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)