Merck
1019428
USP
WR-1065
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(3-アミノプロピル)アミノ]エタンチオール 二塩酸塩, WR-1065 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H14N2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
207.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amifostine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.NCCCNCCS
InChI
1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
InChI Key
XDRLRDHLCIFZIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amifostine thiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amifostine
  • Amifostine for Injection
生物化学的/生理学的作用
WR-1065は、活性酸素種のスカベンジャーとして細胞保護作用を発揮する細胞透過性の化合物です。また、p53の活性化、再活性化物質です。最近、抗レトロウイルス活性を有することや、悪性腫瘍の放射線療法の損傷効果から正常組織を選択的に保護するアミフォスチンの活性代謝物であることが明らかとなっています。
WR-1065は、活性酸素種のスカベンジャーとして細胞保護作用を発揮する細胞透過性の化合物です。また、アミフォスチンの活性代謝物です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1019428-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4