Merck
1017502
USP
水酸化アルミニウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Aluminum hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OH)3
CAS番号:
分子量:
78.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aluminum hydroxide
フォーム
powder
メーカー/製品名
USP
溶解性
water: insoluble
密度
2.42 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI Key
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dried Aluminum Hydroxide Gel USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1017502-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)