product name
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L59
製品種目
Zenix®
分子量
500-150,000
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Sepax 233150-4615
パラメーター
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
spherical silica particle platform
マトリックス活性基
diol bonding phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
150 Å pore size
operating pH range
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
Zenix User Manual
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777310:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)