安全性情報
Z777309
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol bonding phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
製品名
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L59
製品種目
Zenix®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Sepax 233080-7830
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
spherical silica particle platform
マトリックス活性基
diol bonding phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
80 Å pore size
動作pH範囲
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777309:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)