Merck
Z777228
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L50
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 403NP5-4615
包装
1 ea of
パラメーター
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2.0-12.0
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)