Merck
G005960
HPLC Analysis of Xylo-oligosaccharide on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.05% ammonium hydroxide in acetonitrile (B) 0.05% ammonium hydroxide in water
gradient: 15-60% B (20 min)
flow rate: 0.7 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: 35 °C
detector: ELSD
injection: 10 μL
sample: Xylose oligosaccharides
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)