Merck
Z777078
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L59
製品種目
Zenix®
分子量
500-150,000
メーカー/製品名
Sepax 233150-4605
包装
1 ea of
パラメーター
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
不純物
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
hydrophilic polymer phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
150 Å
動作pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)