Merck
Y0002128
カルムスチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3-ビス(2-クロロエチル)-1-ニトロソ尿素, BCNU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
214.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
carmustine
形状
(Oily liquid to amorphous solid)
メーカー/製品名
EDQM
mp
30 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
InChI Key
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GSR(2936)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Carmustine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002128:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)