1667508
USP
トブラマイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
O-[3-アミノ-3-デオキシ-α-D-グルコピラノシル-(1→6)]-O-[2,6-ジアミノ-2,3,6-トリデオキシ-α-D-リボヘキソピラノシル-(1→4)]-2-デオキシ-D-ストレプタミン, ネブラマイシン因子6
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tobramycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used to prepare the standard solution for identification and assay of tobramycin and its different dosage forms using thin-layer chromatography (TLC) and liquid chromatography (LC) combined with UV detection at 365 nm respectively, as prescribed in the United States Pharmacopeia (USP) for the following monographs:
- Tobramycin
- Tobramycin for Injection
- Tobramycin Ophthalmic Ointment
- Tobramycin Ophthalmic Solution
- Tobramycin Injection
- Tobramycin Sulfate
- Tobramycin and Dexamethasone Ophthalmic Suspension
- Tobramycin Inhalation Solution
- Tobramycin and Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension
- Tobramycin and Dexamethasone Ophthalmic Ointment
生物化学的/生理学的作用
作用機序: 70Sリボソ-ムサブユニットへの結合、トランスロケ-ションの阻害、ミスコ-ディングの誘発。
活性スペクトル: グラム陰性菌。腸球菌に対しては効果を示しません。
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1667508-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック