Merck
SU860197
Supelco
2in1キット汎用バイアル、ショートスレッドオートサンプラーバイアル
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径
11.6 mm
直径× H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
セプタム直径×厚み
9 × 1.0 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)