物質
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
特徴
Ultra-clean
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm (short thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)