Merck
SU860108
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
物質
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
利用可能性
not available in USA
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)