Merck
SU860082
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial (with marking spot)
特徴
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ビンの内径はメーカーによって異なります。以下のインサートの部品番号のみがこの1.5 mL広口ビンに適合します。
  • SU860067 Pk 100、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 Pk 1000、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 Pk 100、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
  • 854110 Pk 1000、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)