安全性情報
SU860106
Supelco
クリンプシール、Viton®セプタム付き
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
特徴
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
硬度
70 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 1.0 mm
フィッティング
closure for crimp top vial
適合性
for use with SPME
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)