Merck
SAAR5822820
重炭酸ナトリウム
univAR, Sodium hydrogen carbonate
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)