Merck
SAAR5041950
炭酸カリウム
anhydrous, univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2CO3
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
4267587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5041950EM)
mp
891 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)