Key Documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
別名:
Iodine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
UNSPSCコード:
41116100
製品種目
univAR
分子量
253.81 g/mol
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)