Merck
PHR9270
Supelco
シスタミン 二塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,2′-ジアミノジエチルジスルフィド 二塩酸塩, 2,2′-ジチオビス(エチルアミン) 二塩酸塩, デカルボキシシスチン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
225.20
Beilstein:
3616850
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9270-BULK:
PHR9270-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)