Merck
PHR9250
Supelco
5-(4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
5-(4′-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan potassium impurity E (PhEur), 2-(Tetrazol-5-yl)-4′-methyl-1,1′-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N4
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C
InChI Key
VWOJMXKARYCRCC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9250-BULK:
PHR9250-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)