Merck
SMB00294
Sigma-Aldrich
チアミン硝酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
チアミン 硝酸塩, ビタミン B1 一硝酸塩, ビタミン B1 硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N5O4S
CAS番号:
分子量:
327.36
Beilstein:
3857790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
374-392 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
InChI Key
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チアミンモノニトレートはビタミンB1から得られる安定な合成硝酸塩であり、各種のマルチビタミン調合剤の調製とアッセイ、および食品加工中に生ずる損失を補填する食品添加剤として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SMB00294-VAR:
SMB00294-100G:
SMB00294-BULK:
SMB00294-5G:
SMB00294-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)