Merck
O3514
Sigma-Aldrich
Bovine Osteopontin
from bovine milk, powder, suitable for cell culture
別名:
OPN, 分泌型リン酸化タンパク質1(Spp1), 前期Tリンパ球活性化タンパク質-1(ETA-1), 骨シアロタンパク質-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
オステオポンチン from bovine milk, lyophilized powder
由来生物
bovine milk
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
lyophilized powder
分子量
~60 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
オステオポンチン(OPN)は、多機能性タンパク質です。マクロファージ、T細胞、および上皮細胞により放出されます。これは261のアミノ酸残基から構成され、モル質量が29,283 Daです。オステオポンチンはウロポンチンとも呼ばれています。牛乳から得られたオステオポンチンは、高度にグリコシル化およびリン酸化されています。SPP1遺伝子(分泌型リン酸化タンパク質1)はオステオポンチンをコードしています。この遺伝子は、ヒト4番染色体 およびウシ6番染色体に位置します。この遺伝子には、7つのエクソンと6つのイントロンがあります。
生物化学的/生理学的作用
オステオポンチンは、細胞媒介性応答、炎症細胞の走化性、および抗炎症反応を刺激します。av含有インテグリンに結合し、細胞接着および遊走を刺激します。オステオポンチンは、Th1型免疫を促進します。
強酸性の分泌性リン酸化糖タンパク質であり、カルシウムを結合します。マクロファ-ジ、平滑筋細胞、内皮細胞、グリア細胞に対する走化性があります。OPNは活性化マクロファ-ジのNO産生や細胞傷害性を抑制します。ヒト, マウス, ラット, ブタ, ウシOPNのアミノ酸配列の同一性は40%です。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2μmフィルタ-で減菌濾過済み, PBS溶液, 2.5 mg BSAを含有)。
アナリシスノート
生物活性は293細胞の細胞接着を仲介する能力により測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O3514-BULK:
O3514-VAR:
O3514-50UG:
O3514-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Milk and Milk Products in Human Nutrition (2011)
Milk Proteins: From Expression to Food (2014)
Molecular analysis of the Bacillus subtilis bacteriophage SPP1 region encompassing genes 1 to 6: The products of gene 1 and gene 2 are required for pac cleavage.
Chai S, et al.
Journal of Molecular Biology, 224(1), 87-102 (1992)
Guidebook to the Extracellular Matrix, Anchor, and Adhesion Proteins (1999)
D D Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 270(44), 26232-26238 (1995-11-03)
Osteopontin (OPN) is an extracellular matrix protein that binds to integrin alpha v beta 3. Here we demonstrate that two other integrins, alpha v beta 1 and alpha v beta 5, are also receptors for OPN. Human embryonic kidney 293