PHR9219
2-Hydroxy-2,2-di(2-thienyl)acetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Tiotropium impurity A (PhEur), α-Hydroxy-α-2-thienyl-2-thiopheneacetic acid, 2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid, Di-2-thienylglycolic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
輸送温度
wet ice
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)C(O)(c2[s]ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
InChI Key
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9219-BULK:
PHR9219-100MG:
試験成績書(COA)