Merck
PHL89579
Bakuchiol
new
phyproof® Reference Substance
別名:
Bakutrol, Drupanol, Neuvachiol, Sytenol A, UP 256, (S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O
CAS番号:
分子量:
256.38
Beilstein:
3611720
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
HPLC: suitable
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
InChI Key
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)