Merck
PHL89292
キサントフモール
phyproof® Reference Substance
別名:
(E)-1-[2,4-ジヒドロキシ-6-メトキシ-3-(3-メチル-2-ブテニル)フェニル]-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロペノン, 2',4,4'-トリヒドロキシ-6'-メトキシ-3'-プレニルカルコン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O5
CAS番号:
分子量:
354.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
InChI Key
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89292-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)