Merck
PHL89166
I3,II8-Biapigenin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,8″-Biapigenin, 5,5′,7,7′-Tetrahydroxy-2,2′-bis(4-hydroxyphenyl)-[3,8′-bi-4H-1-benzopyran]-4,4′-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H18O10
CAS番号:
分子量:
538.46
Beilstein:
1415589
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)C4=C(Oc5cc(O)cc(O)c5C4=O)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-5-1-13(2-6-15)22-12-21(37)24-19(35)11-20(36)26(30(24)39-22)27-28(38)25-18(34)9-17(33)10-23(25)40-29(27)14-3-7-16(32)8-4-14/h1-12,31-36H
InChI Key
IQAMTZLKUHMPPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)