Merck
PHL86547
Microhelenin C
phyproof® Reference Substance
別名:
11,13-Dihydrohelenalin tiglate, 6-O-Tigloyl 11,13-dihydrohelenalin, Tigloylplenolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O5
CAS番号:
分子量:
346.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86547-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)