Merck
PHL86419
Bracteoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Methylkaempferol 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone 7-glucuronide, Apigenin 3-O-methyl ether 7-glucuronide, Isokaempferide 7-glucuronide, Kaempferol 3-methyl ether 7-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20O12
CAS番号:
分子量:
476.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86419-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)