Merck
PHL86293
Multiflorine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O
CAS番号:
分子量:
246.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1)C=CN2[C@@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@]4([H])CCCCN4C3
InChI
1S/C15H22N2O/c18-13-4-6-17-9-11-7-12(15(17)8-13)10-16-5-2-1-3-14(11)16/h4,6,11-12,14-15H,1-3,5,7-10H2/t11-,12-,14-,15+/m0/s1
InChI Key
HQSKZPOVBDNEGN-NZBPQXDJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86293-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
112127-5G
80325901004022536380056
112127-100G4061838699671
112127-500G4061832105918
PHL86293-5MG4065267785240