Merck
PHL83211
Anagyrine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Monolupine hydrochloride, Rhombinine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
280.79
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CN23)[C@@]4([H])CCCCN4C[C@@](C2=CC=CC3=O)([H])C1.Cl
InChI Key
DEMGDGGVPBYMNN-NLPVPVDASA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83211-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL83211-5MG4065267759982