Merck
SMB00353
Sigma-Aldrich
N-Methylcytisine
≥98% (HPLC)
別名:
(1R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido(1,2a)(1,5)diazocin-8-one, Caulophylline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O
CAS番号:
分子量:
204.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Methylcytisine is a nicotinic alkaloid found in Caulophyllum thalictroides, also known as blue cohosh.
生物化学的/生理学的作用
N-Methylcytisine is toxic and binds selectively to nicotinic acetylcholine receptors in the CNS.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00353-5MG:
SMB00353-BULK:
SMB00353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)