Merck
PHL83219
N-Methylcytisine
phyproof® Reference Substance
別名:
Caulophylline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O
CAS番号:
分子量:
204.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)