Merck
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
別名:
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O2S2
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
229-998-8
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
lyophilized
反応適合性
reagent type: reductant
mp
83 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3