Merck
900263
Sigma-Aldrich
(+)-Sparteine
別名:
Pachycarpine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2
CAS番号:
分子量:
234.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.527
SMILES記法
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI Key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900263-VAR:
900263-BULK:
900263-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)