Merck
PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
別名:
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Isoauraptene, Isomerancin, Isomerazin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O4
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-9(2)12(16)8-11-13(18-3)6-4-10-5-7-14(17)19-15(10)11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI Key
OMOYQLRHKFGVGN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86260-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)