SML3256
Fimasartan
≥98% (HPLC)
別名:
2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, BR-A-657, BR-A657
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C(CC1=C(N=C(N(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)CCCC)C)N(C)C
InChI
1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
InChI Key
AMEROGPZOLAFBN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3256-VAR:
SML3256-BULK:
SML3256-10MG:
SML3256-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)