Merck
SML0874
Sigma-Aldrich
GMQ hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
2-Guanidine-4-methylquinazoline hydrochloride, 4-Methyl-2-guanidino quinazoline hydrochloride, N-(4-Methyl-2-quinazolinyl)-guanidine hydrochloride, NSC 403387 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=NC(NC(N)=N)=NC2=C1C=CC=C2.Cl
InChI
1S/C10H11N5.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)14-10(13-6)15-9(11)12;/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15);1H
InChI Key
VNPZWQRWOHFAPD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GMQ/2-Guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC) that activates ASIC3 channels under neutral pH. GQM blocks acid-induced maximal peak current and alters ASICs pH dependence for activation and inactivation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0874-VAR:
SML0874-BULK:
SML0874-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)