Merck
PHL86246
Conessine
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β)-N,N-ジメチル-コナ-5-エニン-3-アミン, Conessin, NSC 119994, Neriine, Roquessine, Wrightine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40N2
CAS番号:
分子量:
356.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23CN1C)N(C)C
InChI
1S/C24H40N2/c1-16-20-8-9-22-19-7-6-17-14-18(25(3)4)10-12-23(17,2)21(19)11-13-24(20,22)15-26(16)5/h6,16,18-22H,7-15H2,1-5H3/t16-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
GPLGAQQQNWMVMM-MYAJQUOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
H3受容体アンタゴニスト
コネッシンは、ヒスタミンH3受容体に強力かつ特異的に作用する植物ステロイドアルカロイドです(ヒト、ラット受容体に対するKi値はそれぞれ5.37 nM、24.5 nM)。コネッシンは、H4受容体と比較してH3受容体に1,860倍もの選択性があり、H1、H2受容体には結合しません。また、ヒトα2C4アドレナリン受容体と結合します(pKi = 7.98)。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86246-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)