Merck
PHL86206
Mulberrin
phyproof® Reference Substance
別名:
Kuwanon C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26O6
CAS番号:
分子量:
422.47
MDL番号:
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C25H26O6/c1-13(2)5-8-17-20(28)12-21(29)22-23(30)18(9-6-14(3)4)24(31-25(17)22)16-10-7-15(26)11-19(16)27/h5-7,10-12,26-29H,8-9H2,1-4H3
InChI Key
UWQYBLOHTQWSQD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)