Merck
PHL85355
trans-Piceatannol 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
5-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Quzhaqigan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O9
CAS番号:
分子量:
406.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85355-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)