Merck
PHL83891
ピセアタンノール
phyproof® Reference Substance
別名:
(E)-4-[2-(3,5ジヒドロキシフェニル)エテニル]1,2-ベンゼンジオール, 3,3′,4,5′-スチルベンテトロール, 3,3′,4,5′-テトラヒドロキシ-trans-スチルベン, アストリンゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O4
CAS番号:
分子量:
244.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI Key
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83891-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)