Merck
PHL84217
Grosvenorine
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside), Kaempferol 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40O19
CAS番号:
分子量:
740.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)Oc3cc4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C33H40O19/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(46-10)51-29-22(40)18-15(36)7-14(8-16(18)49-28(29)12-3-5-13(35)6-4-12)48-33-30(25(43)20(38)11(2)47-33)52-32-27(45)24(42)21(39)17(9-34)50-32/h3-8,10-11,17,19-21,23-27,30-39,41-45H,9H2,1-2H3/t10-,11-,17+,19-,20-,21+,23
InChI Key
FFGGWIVHOGEVSP-NWQOLJAQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84217-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL84217-10MG4061842077465