Merck
PHL84209
Decursinol angelate
phyproof® Reference Substance
別名:
Acutilobin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O5
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
InChI Key
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84209-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL84209-10MG4061842062973