アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(CO)(CO)[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]5(C)C[C@@H](O)[C@@]6(C(O[C@H]7[C@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]%10OC[C@@](CO)(O)[C@H]%10O)[C@H](O)CO9)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O
InChI
1S/C57H92O28/c1-23-40(81-45-39(72)41(30(64)18-76-45)82-49-43(73)56(75,21-61)22-78-49)36(69)38(71)46(79-23)83-42-33(66)29(63)17-77-48(42)85-50(74)57-12-11-51(2,3)14-27(57)24-7-9-52(4)26-13-28(62)44(84-47-37(70)35(68)34(67)31(16-58)80-47)55(19-59,20-60)25(26)8-10-54(52,6)53(24,5)15-32(57)65/h7,23,25-49,58-73,75H,8-22H2,1-6H3/t23-,25+,26-,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48?,49-,52+,53+,54+,56+,57+/m0/s1
InChI Key
RJDYKSRQTBCKLC-XTIQGCOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to test its anti-inflammatory and inhibitory effect on eosinophilic airway inflammation and T-helper type 2 (Th2) signaling pathways using ovalbumin (OVA)-induced allergic asthma mouse model
- to test its anti-obese effects on the activation of brown adipose tissue featuring in vivo and in vitro studies
- to test its efficacy as an adjuvant with infectious bronchitis (IB) vaccine in chicken
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00424-BULK:
SMB00424-VAR:
SMB00424-10MG:
SMB00424-50MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)