Merck
PHL84048
Convolidine
phyproof® Reference Substance
別名:
Vanilloylnortropine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO4
CAS番号:
分子量:
277.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C15H19NO4/c1-19-14-6-9(2-5-13(14)17)15(18)20-12-7-10-3-4-11(8-12)16-10/h2,5-6,10-12,16-17H,3-4,7-8H2,1H3
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84048-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)