Merck
PHL84049
Convolvine
phyproof® Reference Substance
別名:
N-Demethylconvolamine, O-Methyl N-demethylphyllalbine, Norconvolamine, Veratroylnortropine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO4
CAS番号:
分子量:
291.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H21NO4/c1-19-14-6-3-10(7-15(14)20-2)16(18)21-13-8-11-4-5-12(9-13)17-11/h3,6-7,11-13,17H,4-5,8-9H2,1-2H3
InChI Key
HDLNHIIKSUHARQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84049-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)