Merck
PHL83892
Picfeltarraenin IB
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H64O14
CAS番号:
分子量:
792.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@](C(=O)C=C1C(C)C)([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]([C@@H]5CC[C@H](C(C5=CC4)(C)C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)O)C)O)O)CO)(C(=O)C3)C)(C[C@H]2O)C)C)C
InChI Key
YRQJYHITIWJZQN-UGBBSPHQSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83892-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)