グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
234-236 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
アデノシン受容体に作用する内因性神経伝達物質です。心臓保護作用はA1アデノシン受容体の活性化に関連するものと考えられます。アデノシンの抗血小板作用および抗炎症作用は、A2アデノシン受容体を介して起こると思われます。対照的に、アデノシンは、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の炎症誘発性メディエ-タとも考えられています。
内因性神経伝達物質心臓保護作用はA1アデノシン受容体の活性化に関連するものと考えられます。アデノシンの抗血小板作用および抗炎症作用は、A2アデノシン受容体を介して起こると思われます。対照的に、アデノシンは、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の炎症誘発性メディエ-タとも考えられています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL80977-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)