About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O
CAS番号:
分子量:
294.39
Beilstein:
89690
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80961-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL80961-100MG |